Print…
Balões de reacção, cilíndricos, com rebordo plano, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
243902408 243903601 243904409 243905405 243906307 243907106 243907603 243908608
273-0111EA 48.9 EUR
273-0111 273-0112 201-0113 201-0114 201-0115 201-0116 201-0117 201-0118
Balões de reacção, cilíndricos, com rebordo plano, DURAN®
Recipientes para reacção Recipientes de reacção, cilíndricos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, e fundo redondo.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
With flat flange (DN) with groove for vacuum seal. Maximum operating pressure at +250 °C: 2,5 bar for 100 and 250 ml; 1,5 bar for 500, 1000 and 2000 ml; 1,0 bar for 4000 and 6000 ml; and 0,5 bar for 10000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Atenção: Importante: a uma temperatura máxima de 250 °C e à pressão de operação permitida, a diferença de temperatura das paredes de vidro dos balões de reacção com rebordo plano não pode exceder os 30 °C.