Print…
Caixas contra radiações beta para recipientes grandes, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6745-0010 6745-9024
113-8170EA 754 EUR
113-8170 113-2809
Caixas contra radiações beta para recipientes grandes, Nalgene®
Protecções Protecções contra Radiação
De acrílico, transparentes, espessura: 9 mm.
  • Large hinged door on cover allows easy access to the waste receptacle
  • Leakproof tray contains spills
  • Hinged corners allow removal of receptacle
Completely encloses a large container holding solid or liquid radioactive waste. Accommodates 20 litre carboys and standard office size trash cans. Smaller bin accommodates 10 litre containers.
W×D×H (inner): 406×406×736 mm (20 litre) 286×286×406 mm (10 litre).