Print…
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Fornecedor: HEATHROW
HS23052 HS23051
212-3490EA 46.8 EUR
212-3490 212-3489
Test tubes/Centrifuge tubes racks
Suportes/Racks Tube Racks
De PP ou arame de aço revestido a epóxi.
  • Muito boa resistência térmica e química, autoclaváveis
  • Encastráveis
  • Robustos, firmes
Ideais para acomodar um único tubo de 50 ml com fundo redondo ou cónico.
Fornecimento: Os suportes de PP encastráveis são fornecidas em 5 cores sortidas - azul, verde, amarelo, rosa e laranja.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable