Print…
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5970-0013 5970-0016 5970-0020 5970-0025 5970-0030 5970-0113 5970-0116 5970-0120 5970-0125 5970-0130 5970-0213 5970-0216 5970-0220 5970-0225 5970-0230 5970-0313 5970-0316 5970-0320 5970-0325 5970-0330 5970-0413 5970-0416 5970-0420 5970-0425 5970-0430 5970-0513 5970-0516 5970-0520 5970-0525 5970-0530
212-8111EA 26.6 EUR
212-8111 212-8121 212-8131 212-8141 212-8151 212-8100 212-8101 212-8132 212-8102 212-8103 212-8113 212-8123 212-8133 212-8143 212-8153 212-8114 212-8124 212-8134 212-8144 212-8154 212-8115 212-8125 212-8135 212-8145 212-8155 212-8116 212-8126 212-8136 212-8146 212-8156
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
ResMer™, codificados com cores.
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • Boa resistência química
A tecnologia ResMer™ prolonga a vida útil destes suportes para tubos de ensaio sob condições extremas, tais como autoclavagem, limpeza em máquinas de lavar louça, desinfecção química e processos de congelamento. Distinguem-se pelas suas cores vivas e duradouras. Os suportes não flutuam, por isso são também indicados para uso em banhos de gelo ou banhos-maria.