Print…
Suportes para tubos de ensaio para rádio-imuno-ensaios, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F188720000 F188710000 F188700000
212-6501EA 208 EUR
212-6501 212-6502 212-6503
Suportes para tubos de ensaio para rádio-imuno-ensaios, SP Bel-Art
Suportes/Racks Tube Racks
De PP, brancos.
  • Resistem a temperaturas até 121 °C, e são esterilizáveis a vapor
  • Boa resistência química
Estes suportes fornecem um método prático para pipetar e armazenar um elevado número de amostras. Alternando as filas e girando os tubos, é fácil saber qual foi o último tubo a ser enchido. Também se adequam para o armazenamento de amostras em laboratórios clínicos.