Print…
Suportes de tubos de ensaio para banhos-maria
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 117 EUR
212-6255 212-6258
Suportes de tubos de ensaio para banhos-maria
Suportes/Racks Tube Racks
De PP, branco.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 121 °C, autoclaváveis
  • Muito estáveis
Devido à mistura especial de materiais, este suporte pode ser submerso sem a utilização de peso adicional na base do banho.