Print…
VWR®, Suportes para tubos de ensaio
Fornecedor: VWR Collection
525-0192EA 117 EUR
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Suportes para tubos de ensaio
Suportes/Racks Tube Racks
De PTFE.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas entre −200 e +280 °C
  • Superfícies não aderentes para limpeza fácil
Robustos e inertes a praticamente todos os reagentes químicos, com uma excelente resistência térmica. Adequados para uso em criogenia, congeladores, estufas e termóstatos para temperaturas elevadas.