Print…
Suportes para tubos de ensaio, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 74.6 EUR
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Suportes para tubos de ensaio, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
De PC, incolores com placa inferior branca ou de PP, brancos.
  • PC: autoclaváveis, não flutuam em banhos-maria
  • Boa resistência química
  • PP: não autoclaváveis Excelente resistência química
  • Todas os suportes são fornecidas com marcações alfanuméricas de posições para facilitar a identificação das amostras
Pegas ergonómicas para fácil transporte quando carregados. Os suportes vazios podem ser empilhados com suportes vazios do mesmo comprimento.