Print…
Suportes para microtubos e tubos de ensaio, flutuantes
Fornecedor: HEATHROW
HS2165C HS2165B HS2165A
212-9125EA 22.7 EUR
212-9125 212-9126 212-9127
Suportes para microtubos e tubos de ensaio, flutuantes
Suportes/Racks Tube Racks
De poliespuma, coloridos.
  • Estes suportes flutuam e mantêm-se à superfície do banho, impedindo os recipientes que contêm de se libertarem e flutuarem
  • Uma multiplicidade de formas geométricas permite uma disposição individual e facilmente organizável no banho-maria
  • Com pegas, para inserção e remoção fáceis
Suportes para banhos-maria, para microtubos, tubos de centrífuga e tubos de ensaio.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable