Print…
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Fornecedor: VWR Collection
525-0952EA 59.2 EUR
525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Suportes/Racks Tube Racks
PP com quatro lados que podem ser carregados de modo independente.
  • Crie um suporte com as dimensões que necessita através da união de vários suportes entre si
  • Práticos e compactos
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Elevada resistência térmica
  • Autoclaváveis
Lado 1: 4 orifícios com diâmetro de 30 mm para tubos de centrífuga de 50 ml
Lado 2: 12 orifícios com diâmetro de 17 mm para tubos de centrífuga de 15 ml
Lado 3: 32 orifícios com diâmetro de 12 mm para microtubos de 1,5/2,0 ml
Lado 4: 32 orifícios com diâmetro de 8 mm para microtubos de 0,5 ml
The assorted colours pack includes blue, green, pink, yellow and orange racks.