Print…
Suportes para tubos e de secagem, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 36.6 EUR
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Suportes para tubos e de secagem, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
PP, reforçado.
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • Não flutuam em banho-maria
  • Excelente resistência a produtos químicos
Os racks de terminais são ideais para conter tubos de colheita de amostras, tubos de reação e tubos de ensaio. Podem ser igualmente usados como racks de secagem para placas de eletroforese e cromatografia e para uma ampla gama de tubos, mediante a simples inversão dos mesmos.