Print…
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 19.2 EUR
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
ResMer™, codificado por cores.
  • Resistentes ao calor até 135 °C, autoclaváveis
  • Com metade do tamanho, economizam mais espaço do que os suportes convencionais
  • Boa resistência química
A tecnologia ResMer™ prolonga a vida útil destes suportes para tubos de ensaio sob condições extremas, tais como autoclavagem, limpeza em máquinas de lavar louça, desinfecção química e processos de congelamento. Distinguem-se pelas suas cores vivas e duradouras. Os suportes não flutuam, por isso são também indicados para uso em banhos de gelo ou banhos-maria.