Print…
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 19.3 EUR
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Suportes para tubos de ensaio, Unwire™, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
De PP, coloridos.
  • Depois de estarem vazios podem ser empilhados
  • Excelente resistência química
  • Não autoclavável
Estes suportes proporcionam uma fixação firme dos tubos, mesmo se se encontrarem completamente carregados. Não flutuam em banho-maria.