Print…
Cestos de coloração, com caixas, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
900234 900254 900301 900302 900303 900304
720-1030EA 242 EUR
720-1030 720-0702 720-0703 720-0704 720-0705 720-0706
Cestos de coloração, com caixas, WHEATON®
Suportes/Racks Suportes para coloração
De vidro sodo-cálcico e aço inoxidável.
  • Cestos para 16 lâminas standard (32 justapostas)
  • Cestos para 40 lâminas standard (76×26 mm), ou para utilização com lâminas de 76×38 mm ou de 76×51 mm
Caixas com tampas e Cestos disponíveis em diversos tamanhos.
L×P×A: 70×120×90 mm