Print…
VWR®, Suportes para microtubos, flutuantes
Fornecedor: VWR Collection
211-0223EA 48.8 EUR
211-0223 211-0226
VWR®, Suportes para microtubos, flutuantes
Suportes/Racks Tube Racks
De PP.
  • Os pés removíveis permitem que os recipientes de reacção sejam removidos rápida e facilmente
  • Igualmente indicados para criotubos com, no máximo, 2 ml de capacidade
  • Estáveis, com boa resistência química
Para manter recipientes de reacção com capacidades de 0,5 a 2 ml a uma temperatura constante em banhos-maria. Os suportes flutuam mesmo que estejam cheios. Os recipientes de reacção são firmemente mantidos na sua posição na armação e não flutuam. Com pegas, para ser mais fácil de inserir e remover da água e transporte. Não são autoclaváveis.