Print…
VWR®, Suporte para microtubos
Fornecedor: VWR Collection
211-0204EA 31.6 EUR
211-0204 211-0205 211-0206 211-0207 211-0208 211-0209 211-0210
VWR®, Suporte para microtubos
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Para utilização no congelador
  • Pegas laterais para um manuseamento seguro
  • Com numeração para facilitar a identificação das amostras
Espaço para até 80 microtubos de 1,5 ou 2,0 ml. Grelha 5×16 com orifícios cónicos para reter os microtubos em segurança.
Informações de encomenda: O conjunto codificado com cores inclui um suporte azul, um verde, um rosa, um amarelo e um laranja.