Print…
Suportes para microtubos, flutuantes, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 43.2 EUR
211-7312 211-7314 211-7313
Suportes para microtubos, flutuantes, Nalgene®
Suportes/Racks Tube Racks
De PP, flutuantes.
  • Resistentes a temperaturas dos −70 aos +100 °C, autoclaváveis
  • Rotulagem alfanumérica para facilitar a identificação das amostras
  • As pegas possibilitam um transporte, uma mudança e uma remoção fáceis dos suportes
Ideais para descongelar, arrefecer ou incubar amostras a baixas e altas temperaturas. As racks flutuam mesmo quando carregados de tubos. Os tubos são mantidos abaixo do rebordo. Os suportes redondas, referências 211-7313 e 213-7314, cabem em copos de forma baixa de 400 e 1000 ml.