Print…
VWR®, Suporte para microtubos
Fornecedor: VWR Collection
211-0213EA 63 EUR
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Suporte para microtubos
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Perfeitas para utilização no congelador
  • Pegas laterais para um manuseamento seguro
  • Com numeração para facilitar a identificação das amostras
Para 96 microtubos (8×12) com 0,5 ml de capacidade ou 96 microtubos com 1,5/2 ml de capacidade. Aberturas afiladas cónicas para reter os tubos em segurança. Completo com tampa de encaixe rápido que também pode ser usada como base de proteção.
Informações de encomenda: O conjunto codificado com cores inclui um suporte azul, um verde, um rosa, um amarelo e um laranja.