Print…
Racks para hidrómetros
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F189880001 F189880000
614-0001EA 258 EUR
614-0001 614-0000
Racks para hidrómetros
Suportes/Racks Suportes de hidrómetros
Racks de polipropileno, ambas concebidas para um máximo de 18 hidrómetros. As placas superior e central têm orifícios de 25 mm de diâmetro, e a placa inferior tem poços cónicos, cujo diâmetro vai diminuindo de 25 a 9 mm, para receber o bolbo do hidrómetro.
A altura global das duas racks é de 250 mm.