Print…
Escorredores de parede LaboPlast®
Fornecedor: BURKLE
9640-1060 9640-2040 9640-2050 9640-2060 9640-1040 9640-1050
149-0193EA 296 EUR
149-0193 149-1330 149-1331 149-1332 149-0191 149-0192
Escorredores de parede LaboPlast®
Suportes/Racks Escorredores de material
Rack em PVC com pinos em PP.
  • Não estilhaçam nem partem
  • Resistentes à maioria dos produtos químicos
  • Canal de drenagem removível, com ligação para uma mangueira de drenagem (para drenar a água que pinga para a bacia do laboratório)
Este sistema flexível de PVC tem pinos de drenagem estáveis, disponíveis em três comprimentos (60, 100 e 150 mm), com diâmetros de 6, 10 e 12 mm, que podem ser mudados de posição conforme for necessário. Os escorredores de material podem ser adaptados a qualquer aparelho que tenha de ser posto a secar.
Fornecimento: rack fornecido completo com película de protecção removível, à prova de pó e de arranhões, e varetas, parafusos e cavilhas para fixação à parede.