Print…
Racks para caixas criogénicas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 194 EUR
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Racks para caixas criogénicas, Nalgene®
Suportes/Racks Suportes de caixas criogénicas
De aço inoxidável.
Os fixadores mantêm cada caixa bem segura mas separada, e permitem retirar rapidamente uma caixa e voltar a repô-la imediatamente no rack.
Verticais
479-3351, 479-3352: para caixas criogénicas com 5×5 criotubos
212-8117, 212-8118: para caixas criogénicas padrão
479-3356, 479-3357: para caixas criogénicas com tubos de 5 ml e Mr. Frosty
Horizontais
Adequadas para a maioria dos compartimentos dos congeladores verticais.
Para caixas criogénicas padrão de 133×133×51 mm
Com duas pegas laterais
Fornecimento: fornecidos sem caixa criogénica.