Print…
Picnómetros de vidro, calibrados, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
43305 43308 43320 43328 43338
614-0701EA 62.4 EUR
614-0701 614-0702 614-0703 614-0704 614-0705
Picnómetros de vidro, calibrados, BLAUBRAND®
Frascos para densidade específica
Vidro borossilicato 3.3, DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac.
  • Bottle and stopper (with capillary) are marked with unique matching identification number
  • Individual certificate included
  • Reference temperature: 20 °C
Os picnómetros estão individualmente ajustados. A capacidade nominal está indelevelmente gravada em cada garrafa. Cada garrafa é calibrada com a sua própria rolha. O volume em cm3 está especificado com uma precisão de 3 casas decimais.