Print…
Dispensador de capilares
Fornecedor: CAMAG
022.7650 022.7655 022.7660 022.7661 022.7662 022.7665 022.7770 022.7771 022.7772 022.7775 022.7786
552-0062EA 800 EUR
552-0062 552-0063 552-0064 552-0065 552-0066 552-0067 552-0068 552-0069 552-0070 552-0071 552-0044
Dispensador de capilares
Aplicadores de placas de TLC
Compact capillary dispensers can be used on the Nanomat or independently. The capillary pipettes are loaded into the dispenser in magazines from a package of 100 capillaries. Capillaries of 0,5, 1, 2, and 5 µl volume are available in boxes of 500 capillaries (five belts).
  • Manuseamento fácil e prático
  • Todos os componentes do sistema anterior e do actual são intercambiáveis
* Inclui o suporte universal para capilares (552-0044), um alimentador de dispensador para capilares de 1,0 µl (552-0065), uma embalagem de 5×100 pipetas capilares descartáveis de1,0 µl (552-0069).