Print…
Capilares de vidro e micropipetas graduadas, descartáveis
Fornecedor: CAMAG
022.7142 022.7718 022.7725 022.7726 022.7727 022.7729 022.7730 022.7731 022.7732 022.7733 022.7734
552-0061EA 58.9 EUR
552-0061 552-0039 552-0040 552-0041 552-0042 552-0043 551-7730 551-7731 551-7732 551-7733 551-7734
Capilares de vidro e micropipetas graduadas, descartáveis
Pipetas Microcapilares
Capilares de vidro descartáveis de 0,5, 1, 2 ou 5 µl, para aplicação manual da amostra.Podem ser colocados no suporte para aplicação das amostras. Para utilização no Nanomat os capilares podem ser introduzidos manualmente ou no suporte universal para capilares. As micropipetas de vidro de 5 µl graduadas são adequadas para a análise quantitativa em TLC.
  • Tubos com codificação por cores
  • Práticos e fáceis de usar
  • As micropipetas estão graduadas em microlitros