Print…
Tinas de revelação horizontais
Fornecedor: CAMAG
022.8530 022.8535
552-0047EA 1130 EUR
552-0047 552-0048
Tinas de revelação horizontais
Recipientes para revelação de TLC
A tina de revelação horizontal permite que o número de amostras seja duplicado em comparação com a revelação efectuada numa tina vertical. As placas são reveladas a partir de ambos os lados opostos em simultâneo e em direcção ao centro.
  • Duas configurações à escolha: sanduíche ou depósito
  • Adequadas para todos os tipos de solventes
  • Disponíveis para dois tamanhos de placas