Print…
Câmaras de cuba dupla
Fornecedor: CAMAG
022.5155 022.5156 022.5253 022.5254 022.5255 022.5256 022.5258
552-0011EA 177 EUR
552-0011 552-0012 552-0018 552-0019 552-0020 552-0021 552-0023
Câmaras de cuba dupla
Recipientes para revelação de TLC
As tinas gémeas oferecem várias alternativas para melhorar os resultados das técnicas de desenvolvimento TLC/HPTLC.
  • Baixo consumo de solvente
  • A pré-equilibração reprodutível da placa com vapor de solvente é possível colocando-a na cuba vazia que se encontra no lado oposto àquela que contém o solvente
A revelação só é iniciada após o solvente ser introduzido na cuba com a placa.
* ADC: automatic developing chamber.