Print…
Placas HPTLC, sílica gel 60, não modificadas, em alumínio
Fornecedor: Merck
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
1.05547.0001EA 341 EUR
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
Placas HPTLC, sílica gel 60, não modificadas, em alumínio
Placas de TLC
Esta gama de placas utiliza uma sílica gel 60 da Merck optimizada, com um tamanho das partículas de apenas 5 - 6 µm, o que resulta numa densidade de compressão superior e numa superfície mais macia e, por conseguinte, numa difusão de banda reduzida. Necessita de menos amostra (0,1 a 0,5 µl) do que a TLC clássica.
  • Análise mais rápida, só são necessários 3 - 20 minutos para obter excelentes separações
  • Sensibilidade acrescida em 5 - 10 vezes, quando comparada com a TLC clássica
  • Indicador fluorescente para uma detecção por UV de substâncias incolores