Print…
Placas PLC, sílica gel 60 não modificada, em vidro
Fornecedor: Merck
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
1.05434.0001EA 1520 EUR
1.05434.0001 1.05717.0001 1.05744.0001 1.05745.0001 1.13792.0001 1.13793.0001 1.13794.0001 1.13894.0001 1.13895.0001
Placas PLC, sílica gel 60 não modificada, em vidro
Placas de TLC
As placas PLC (de cromatografia de camada preparativa) têm por base a mesma tecnologia de material ligante de sílica da Merck, amplamente comprovada, tal como as placas TLC analíticas. As placas estão disponíveis com camadas de sílica gel não modificada de várias espessuras, dos 500 aos 2000 µm, com ou sem indicador fluorescente e com base em vidro.
  • Tornam possível um carregamento de grande quantidade de amostras
  • Separação e purificação de quantidades de mg até g