Print…
Placas HPTLC e GLP, sílica gel 60, não modificadas, em vidro
Fornecedor: Merck
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
1.05616.0001EA 182 EUR
1.05616.0001 1.05628.0001 1.05629.0001 1.05631.0001 1.05633.0001 1.05641.0001 1.05642.0001 1.11764.0001 1.12363.0001 1.13187.0001 1.13727.0001 1.13728.0001 1.13748.0001 1.15498.0001 1.15552.0001 1.15696.0001 1.05648.0001 1.05649.0001 1.15534.0001
Placas HPTLC e GLP, sílica gel 60, não modificadas, em vidro
Placas de TLC
Placas HPTLC, sílica gel 60 não modificada
Esta gama de placas utiliza uma sílica gel 60 da Merck optimizada, com um tamanho das partículas de apenas 5 - 6 µm, o que resulta numa densidade de compressão superior e numa superfície mais macia e, por conseguinte, numa difusão de banda reduzida. Necessita de menos amostra (0,1 a 0,5 µl) do que a TLC clássica.
  • Análise mais rápida, só são necessários 3 - 20 minutos para obter excelentes separações
  • Sensibilidade acrescida em 5 - 10 vezes, quando comparada com a TLC clássica
  • Placas HPTLC AMD extrafinas (100 µm)
Placas HPTLC, zona de concentração
Placas HPTLC com zona de concentração, permitem a fácil aplicação de grandes volumes de amostras diluídas. Aplicação rápida e simples das amostras. Inclui um passo de purificação e de concentração.
Placas GLP
Placas GLP com código laser, individualmente marcadas com o item, o lote e o número de placa individual. Baseadas na mesma sílica 60 comprovada da Merck, as placas GLP funcionam exactamente como as placas TLC ou HPTLC correspondentes.
HPTLC concentrating zone plates that allow easy application of large volumes of diluted samples.