Print…
Placas TLC, sílica gel 60 modificada, em vidro
Fornecedor: Merck
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
1.05746.0001EA 452 EUR
1.05746.0001 1.05747.0001 1.15388.0001 1.15389.0001 1.15423.0001 1.15424.0001 1.15683.0001 1.15684.0001 1.15685.0001
Placas TLC, sílica gel 60 modificada, em vidro
Placas de TLC
As RP 2, RP 8 e RP 18 têm por base sílica gel 60 modificada com hidrocarbonetos alifáticos. O comprimento da cadeia, em combinação com o grau de modificação, define a capacidade de tolerância à água e afecta fortemente a retenção. O tempo de migração aumenta segundo a ordem RP 2, RP 8 e RP 18, usando a mesma composição do eluente. As placas RP 8 e RP 18 podem ser utilizadas com eluentes contendo até 60% de água.
  • Resultados menos dependentes da humidade atmosférica
  • Permitem o uso de eluentes aquosos
  • A sílica modificada por RP assegura uma correlação imediata com HPLC