Print…
Placas TLC e GLP, sílica gel 60, sem modificação, em vidro
Fornecedor: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 332 EUR
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
Placas TLC e GLP, sílica gel 60, sem modificação, em vidro
Placas de TLC
Placas TLC, sem modificação, sílica gel 60
Sílica gel 60 da Merck, com um ligante polimérico ímpar, que dá azo a uma superfície uniforme e dura que não se quebra nem empola com facilidade. O revestimento macio e extremamente denso da placa assegura bandas estreitas e uma eficiência de separação máxima, com o ruído de fundo mais baixo possível. Espessura da camada de 250 µm, partículas de 10 a 12 µm. Dois indicadores fluorescentes inorgânicos para detecção por UV de substâncias incolores.
Placas TLC, zona de concentração
Estas placas baseiam-se nas propriedades de adsorção diferentes de dois adsorventes de sílica: um adsorvente de concentração inerte de poros grandes, no qual as amostras são aplicadas, e uma camada de separação selectiva, para a separação. Independentemente do feitio, do tamanho ou da posição dos pontos, a amostra concentra-se sempre em poucos segundos, como uma banda estreita, na zona de interface dos dois adsorventes, onde a separação se inicia. Aplicação rápida e simples das amostras. Inclui um passo de purificação e de concentração.
Placas GLP
Placas GLP com código laser, individualmente marcadas com artigo, lote e número de placa individual. Baseadas na mesma sílica 60 comprovada da Merck, as placas GLP têm um desempenho que corresponde exactamente ao das placas TLC ou HPTLC.
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.