Print…
Placas TLC, sílica gel 60, não modificadas e /ou alteradas quimicamente, em alumínio
Fornecedor: Merck
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
1.05549.0001EA 42.8 EUR
1.05549.0001 1.05553.0001 1.05554.0001 1.05559.0001 1.05560.0001 1.05562.0001 1.05582.0001 1.05583.0001 1.16484.0001 1.16487.0001 1.16834.0001 1.16835.0001 1.16717.0001 1.05570.0001 1.05534.0001
Placas TLC, sílica gel 60, não modificadas e /ou alteradas quimicamente, em alumínio
Placas de TLC
Placas TLC, sílica gel 60 não modificada
Esta gama de placas usa sílica gel 60 da Merck com um material ligante polimérico único, resulta numa superfície uniforme e dura, difícil de rachar ou de empolar. O revestimento macio e extremamente denso da placa assegura faixas estreitas e uma eficiência de separação máxima com o menor ruído de fundo possível. Espessura da camada de 200 µm, tamanho das partículas de 10 - 12 µm. As placas de alumínio flexível podem ser cortadas facilmente em função dos requisitos de separação individuais. Dois indicadores fluorescentes inorgânicos para uma detecção por UV de substâncias incolores. As amostras que absorvem UV de comprimento de onda 254 nm são detectadas devido à existência do indicador de fluorescência.
Placas TLC, zona de concentração
Estas placas baseiam-se nas propriedades de adsorção diferentes de dois adsorventes de sílica: um adsorvente inerte com poros grandes, no qual as amostras são aplicadas e uma camada de separação selectiva, para a separação. Independentemente do feitio, do tamanho ou da posição dos pontos, a amostra concentra-se sempre em poucos segundos, como uma banda estreita, na zona de interface dos dois adsorventes, onde a separação se inicia. Aplicação rápida e simples das amostras. Inclui um passo de purificação e de concentração. Melhor resolução graças às bandas bem definidas.
Placas TLC, sílica gel 60 modificada
As camadas de sílica modificada (espessura da camada de 200 µm) estão indicadas para muitos problemas de separação que não podem ser adequadamente resolvidos com a sílica não modificada. Resultados menos dependentes da humidade atmosférica. Permitem o uso de eluentes aquosos. A sílica modificada por RP assegura uma correlação imediata com HPLC. Sem actividade catalítica para substâncias instáveis (degradação oxidativa).
These plates are based on different adsorption properties of two silica adsorbents: An inert large pore concentrating adsorbent where the samples are applied and a selective layer for the separation. Independent of the shape, size or position of the spots the sample always concentrates within seconds as a narrow band at the interface of the two adsorbents, where the separation begins.