Print…
Placas multiformato, sílica gel 60 Å
Fornecedor: Merck
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
1.05608.0001EA 194 EUR
1.05608.0001 1.05620.0001 1.05644.0001 1.05635.0001
Placas multiformato, sílica gel 60 Å
Placas de TLC
As placas multiformato da Merck são placas de vidro com pré-incisões para facilitar a separação em vários tamanhos. As placas usam o mesmo revestimento de sílica que as placas TLC ou HPTLC correspondentes, fornecendo cromatogramas que são idênticos aos das placas sem pré-incisões.
  • Separação fácil em tamanhos mais pequenos
  • Até 7 formatos numa placa: 200×200, 150×200, 100×200, 50×200, 100×150, 100×100, 50×100 mm