Print…
Placas HPTLC com partículas esféricas, LiChrospher®
Fornecedor: Merck
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
1.05586.0001EA 465 EUR
1.05586.0001 1.05646.0001 1.15445.0001
Placas HPTLC com partículas esféricas, LiChrospher®
Placas de TLC
As placas HPTLC LiChrospher® são baseadas em sílica 60 de forma esférica com um tamanho de partícula de 7 µm e uma distribuição estreita de tamanho de partícula semelhante às fases utilizadas em HPLC. As placas LiChrospher® HPTLC possuem uma seletividade comparável às respetivas placas HPTLC, no entanto, a altura da placa e os números de separação são ainda mais melhorados, resultando em tempos de análise mais curtos.
  • Tempos de funcionamento reduzidos em 20%
  • Pontos ou zonas altamente compactos
  • Limites de detecção mais baixos e melhor resolução
As placas LiChrospher® HPTLC são especialmente adequadas para separações de amostras altamente complexas e de baixa concentração, tais como:
Análise de vestígios de misturas de pesticidas
Ensaio de compostos farmacêuticos