Print…
Placas TLC, sílica gel 60, não modificadas, em plástico
Fornecedor: Merck
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
1.05735.0001EA 133 EUR
1.05735.0001 1.05748.0001 1.05750.0001
Placas TLC, sílica gel 60, não modificadas, em plástico
Placas de TLC
As placas TLC, que possuem um revestimento macio e extremamente denso, asseguram faixas estreitas e a máxima eficiência de separação com o menor ruído de fundo. As placas de plástico flexível podem ser cortadas facilmente em função dos requisitos de separação individuais.
  • Indicador fluorescente inorgânico para uma detecção por UV de substâncias incolores