Print…
Pontas robóticas para PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Fornecedor: Corning
PK-200-R PK-200-R-S PK-20-L-R PK-20-L-R-S PK-20-R PK-50-R PK-50-R-S PKF-180-L-RS PKF-30-L-R-S PK-384-R PK-205-WB-R PK-384-R-S PKF-384-R-S
736-0299EA 97.44 EUR
736-0299 736-0300 736-0302 736-0303 736-0294 736-0296 736-0297 736-0309 736-0306 613-0968 736-0463 736-0465 736-0469
Pontas robóticas para PerkinElmer® Janus®, Evolution P3, MiniTrak & PlateTrak®, Axygen®
Pontas de pipetas
Isentas de RNase, DNase, ADN e pirogénios.
  • De PP transparente
  • Pontas esterilizadas: esterilizadas por raios gama
  • Pontas com filtro: o filtro de PE impede qualquer contaminação da pipeta
  • Pontas Maxymum Recovery™: a superfície ultralisa impede a retenção e a desnaturação da amostra, bem como a perda de componentes