Print…
Pontas robóticas para Beckman®, Axygen®
Fornecedor: Corning
BT-20-L-R BT-20-L-R-S BT-250-L-R BT-250-L-R-S BT-250-R-S BT-255-WB-R BT-50-L-R BT-50-L-R-S FXF-165-WBRS FXF-384XL-RS FXF-50-R-S MT-200-L-R MT-200-L-R-S MT-50-L-R-S MT-50-R MT-50-R-S MTF200LRS MTF-50-L-R-S MTF-50-R-S SPN-20-CBK-R SPN-20-CBKRS SPN-250-CBKR SPN-250CBKRS SPN-50-CBK-R SPN-50-CBKRS SPNF180CBKRS SPNF20CBKRS SPNF30CBKRS FX-384-30FP-R FX-20-R FX-250-R FXF-165-WB-R-S FX-10-R FX-50-R FX-20-R-S FX-50-R-S FX-250-R-S FXF-20-R-S FX-255-WB-R FXF-180-R-S FXF-200-R-S FX-384-R FX-384-R-S FX-384-XL-R FX-384-XL-RS FXF-384-LRS FXF-205-WB-R-S
736-0425EA 0 EUR
736-0425 736-0426 736-0429 736-0430 736-0432 736-0433 736-0435 736-0436 736-0269 736-0275 736-0254 736-0291 736-0292 736-0289 736-0282 736-0283 736-0293 736-0290 736-0284 736-0322 736-0323 736-0328 736-0329 736-0325 736-0326 736-0330 736-0324 736-0327 613-3815 AXYGFX-20-R AXYGFX-250-R AXYGFXF-165-WB-R-S AXYGFX-10-R AXYGFX-50-R AXYGFX-20-R-S AXYGFX-50-R-S AXYGFX-250-R-S AXYGFXF-20-R-S AXYGFX-255-WB-R AXYGFXF-180-R-S AXYGFXF-200-R-S AXYGFX-384-R AXYGFX-384-R-S AXYGFX-384-XL-R AXYGFX-384-XL-RS AXYGFXF-384-LRS AXYGFXF-205-WB-R-S
Pontas robóticas para Beckman®, Axygen®
Pontas de pipetas
Isentas de RNase, DNase, ADN e pirogénios.
  • De PP transparente
  • Pontas esterilizadas: esterilizadas por raios gama
  • Pontas com filtro: o filtro de PE impede qualquer contaminação da pipeta
  • Pontas Maxymum Recovery™: a superfície ultralisa impede a retenção e a desnaturação da amostra, bem como a perda de componentes