Print…
Pontas robóticas para Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
923-262 921-262 921-261 921-021 923-261 923-021 920-262 920-261 920-021
737-2002EA 96.7 EUR
737-2002 737-2000 736-0102 736-0023 737-2001 736-0024 613-1865 613-1885 613-1886
Pontas robóticas para Zymark® (Presto, RapidPlate, SciClone)
Pontas de pipetas
Pontas de alta qualidade, especialmente adequadas à investigação em laboratórios de biologia molecular.
  • De PP transparente
  • Certificadas quanto à ausência de RNase, DNase, ADN e pirogénios
  • Pontas com filtros ART®: eliminam qualquer risco de contaminação cruzada entre amostras; concebidas para aplicações com ADN e ARN, bem como com amostras radioactivas e infecciosas
  • Pontas de "baixa retenção": pontas hidrófobas, que retêm uma quantidade inferior de amostra, reduzindo assim a perda de reagentes e aumentando significativamente a reprodutibilidade dos resultados
  • Pontas esterilizadas: esterilizadas por raios gama