Print…
Pontas de pipeta, Finntip™ Stepper
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
9404170 9404173 9404180 9404183 9404190 9404193 9404200 9404203 9404210 9404213 9404220 9404223 9404230 9404233
613-2634EA 132 EUR
613-2634 613-2635 613-2636 613-2637 613-2638 613-2639 613-2640 613-2641 613-2642 613-2643 613-2644 613-2645 613-2646 613-2647
Pontas de pipeta, Finntip™ Stepper
Pontas de pipetas
Gama completa de pontas de seringa de deslocamento positivo, concebidas para a Finnpipette™ Stepper.
  • Design ergonómico
  • Sete tamanhos de seringa, abrangendo uma gama de volumes de dispensação de 10 µl a 50 ml
  • Adaptadas para aplicações que utilizem líquidos agressivos e viscosos