Print…
Pontas de pipeta, Finntip™ Flex
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
94060510 94060513 94060517 94060520 94060810 94060813 94060820 94060710 94060713 94060717 94060720 94060100 94060103 94060117 94060120 94060817 94060970 94060973 94060310 94060313 94060317 94060320
613-0190EA 71.8 EUR
613-0190 613-5019 613-5021 613-5022 613-0614 613-0615 613-0818 613-0811 613-0812 613-0814 613-0815 613-0806 613-0807 613-0809 613-0810 613-0817 613-0819 613-1598 613-0797 613-0798 613-0800 613-0801
Pontas de pipeta, Finntip™ Flex
Pontas de pipetas
Uma nova geração de pontas que proporciona uma maior flexibilidade de utilização para o utilizador.
  • De PP de alta qualidade, autoclaváveis
  • Parede fina ergonómica; baixa fixação e forças de ejecção da ponta
  • Rack antiderrapante com tampa articulada
  • Sistema de recarga fácil de utilizar
Embalagem: Disponíveis avulso, em racks, num starter kit (1 rack de 96 + 16 / 20 recargas de 96) ou num kit de recarga (16 / 20 recargas de 96).