Print…
Pontas de pipeta especiais, Finntip™
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
9400100 9400130 9400133 9401410 9405020 9405050 9405120 9405123 9405160 9401420 9401423 9405163
613-2591EA 60 EUR
613-2591 613-2592 613-2593 613-2620 613-2648 613-2650 613-2652 613-2653 613-4488 613-4486 613-4487 613-4489
Pontas de pipeta especiais, Finntip™
Pontas de pipetas
De PP de alta qualidade, autoclaváveis.
  • Finntip™ longa (200 e 1000): ponta cónica longa, especialmente adaptada para tubos fundos e frascos de boca estreita
  • Finntip™ larga: ponta com orifício largo e esmerilado, para a pipetagem de líquidos viscosos e de suspensões frágeis de células ou macromoléculas, como é o caso de ADN genómico, sem fragmentação