Print…
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pontas de pipetas
Fornecedor: VWR Collection
612-2914EA 54 EUR
612-2914 612-2915 612-2599 612-2913 612-2999
VWR® MultiTray®/MultiBox® plus, Pontas de pipetas
Pontas de pipetas
A pontas em racks MultiTrays® são compatíveis com a maioria das micropipetas, exceto 612-2913, que são compatíveis com as micropipetas Gilson® e Labmate®. A caixa MultiBox® plus é em PP autoclavável com tampa à prova de poeira, articulada e deslizante, e pode ser aberta completa ou parcialmente. A caixa MultiBox® plus é adequada para o uso com todos os MultiTrays®.
  • As pontas encaixam-se firmemente na micropipeta, têm forma reta para manuseio ideal e oferecem retenção de líquidos mínima
  • A caixa MultiBox® plus pode ser repetidamente autoclavada, mas deve ser colocada num recipiente adaptado para evitar o contacto com as paredes do autoclave (condições de esterilização: +121 °C, 1,2 bar, 30 minutos no máximo, com os recipientes abertos)
  • Podem ser empilhados até 5 caixas MultiBox® plus
Informações de encomenda: as pontas são fornecidas pré-montadas nos sistemas MultiTray®.