Print…
Pipetas conta-gotas
Fornecedor: KARTELL
315 316
612-1778EA 26.6 EUR
612-1778 612-1780
Pipetas conta-gotas
Pipetas Pipetas Pasteur
De PE, graduadas.
  • Moldadas em peça única
  • Reservatório de alta capacidade para aspiração e ejecção de líquidos
  • A alternativa ideal para as tradicionais pipetas Pasteur de vidro com tetina de borracha
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable