Print…
Pipetas Demeter
Fornecedor: HIRSCHMANN
1500137 1500144
612-1032EA 10.9 EUR
612-1032 612-4803
Pipetas Demeter
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Calibradas para esvaziamento "Ex"
  • Graduação a azul
  • Pipetas de diluição com 2 marcas aos 1 e aos 1,1 ml ou com 4 marcas aos 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Comprimento: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certificações: Em conformidade com as normas DIN 12 838 e DIN 12 839