Print…
Pipetas graduadas, com êmbolo
Fornecedor: HIRSCHMANN
1190133 1190141 1190153 1190160 1190165 1190170
612-1025EA 24.55 EUR
612-1025 612-1026 612-1027 612-1028 612-1029 612-1030
Pipetas graduadas, com êmbolo
Pipetas Pipetas Graduadas
AR-Glas®.
  • Com êmbolo, para uma pipetagem fácil e segura
  • Graduação durável cor de âmbar, graduação circular nos pontos principais
  • Zero em cima e graduação até à ponta