Print…
Pipetas serológicas, dispensação total
Fornecedor: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 12.4 EUR
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Pipetas serológicas, dispensação total
Pipetas Pipetas Serológicas
AR-Glas®.
  • Calibradas para dispensação 'Ex'
  • Graduações e inscrições em âmbar ETERNA, marcas de graduação curtas
  • Com tampão de algodão na extremidade superior
Ø pontas: 2 mm para pipetas de 1 e 2 ml; 3 mm para pipetas de 5, 10 e 25 ml.