Print…
Conjuntos de enxaguamento de pipetas
Fornecedor: KARTELL
215 217 218 219 221 222
149-1111EA 280 EUR
149-1111 149-1110 149-1122 149-1131 149-1121 149-1130
Conjuntos de enxaguamento de pipetas
Pipetas Lavadores de Pipetas
Conjunto eficiente e suave para limpeza de pipetas até 600 mm de comprimento e buretas de Mohr. O conjunto consiste numa lavadora, jarro para pipetas e cesto para pipetas.
  • Resistência ao calor até 105ºC
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Esvaziamento do sifão permite a troca constante de água
  • Base do cesto da pipeta em PE suave minimiza as quebras
  • Cesto fornecido com anel de altura ajustável para segurar as pipetas durante a sua remoção do lavador
Informações de encomenda: Todos os componentes devem ser encomendados em separado.