Print…
VWR®, Caixas pare esterilização de pipetas
Fornecedor: VWR Collection
612-2069EA 137 EUR
612-2069 612-2070
VWR®, Caixas pare esterilização de pipetas
Caixas Recipientes de esterilização para pipetas
De aço inoxidável, com base redonda, autoclaváveis.
  • Podem ser autoclavadas a +121 °C e esterilizadas a +180 °C
  • Tanto o fundo da caixa, como a parte de dentro da tampa são revestidos a silicone para minimizar o risco de danos nas pipetas durante o transporte e esterilização