Print…
VWR®, Caixas pare esterilização de pipetas
Fornecedor: VWR Collection
612-2061EA 129 EUR
612-2061 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2066 612-2067
VWR®, Caixas pare esterilização de pipetas
Caixas Recipientes de esterilização para pipetas
De aço inoxidável, com base quadrada, autoclaváveis.
  • Podem ser autoclavadas a +121 °C e esterilizadas a +180 °C
  • Tanto o fundo da caixa, como a parte de dentro da tampa são revestidos a silicone para minimizar o risco de danos nas pipetas durante o transporte e esterilização