Print…
VWR®, Suportes para pipetas
Fornecedor: VWR Collection
631-0723EA 82.4 EUR
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Suportes para pipetas
Suportes de pipetas
Suportes para pipetas de acrílico transparente.
  • Os suportes de três, quatro ou seis lugares acomodam a maioria das micropipetas
  • Largura dos entalhes superiores: 25 mm
  • Largura dos entalhes inferiores: 20 mm